Learn More
PURUS™ 30-LayerEnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie, nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen
Marke:  PURUS™ PS 2430 34 B
65.97 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15703619
  • 75.70 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschützten GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis, der die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert
  • Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
  • Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht
  • Kann in herkömmlichen Kunststoff-Recyclingströmen oder durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden
  • Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Zertifizierungen
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Spezifikation
Spezifikation
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation
Normale Haftkraft
Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm
LDPE-Mischung
610 x 762 mm
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil
Blau
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerUT0153 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2024 Catalog NumberPS 2430 34 B
Chargennummer UR0227 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/02/2024 Catalog NumberPS 2430 34 B
ChargennummerUR0006 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/09/2023 Catalog NumberPS 2430 34 B
Name des Produkts
PURUS™ 30-LayerEnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten > Blau; 24 x 30 Zoll; 1,4 mil; 4/Karton