Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pcDNA™-DEST47 Vector
Entwickelt für hochwertige, konstitutive Expression in einer Vielzahl von Säugetierzelllinien
Marke:  Invitrogen™ 12281010
1004.70 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11538696
  • 1182.00 € / 6 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Benötigt : Gateway-Entry-Klon, geeignete Gateway LR Clonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Beschreibung
Beschreibung
  • C-terminal-Zyklus 3 GFP-Tag für den schnellen Nachweis von rekombinantem Protein
  • Zytomegalovirus (CMV)-Promotor für hochstufige Expression
  • attR-Stellen für das Gateway-Klonierung, wodurch eine Rekombination mit attL-flankierten Fragmenten ermöglicht wird
  • Neomycin-Resistenzgen für eine stabile Selektion
  • Ampicillin-Resistenzgen und pUC-Ursprung für Selektion und Erhaltung in E. coli
Klonierung, konstitutive Expression, Gateway Klonierung, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konstitutiv
CMV
GFP (Zyklus 3)
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Gateway™
pDEST, pcDNA
Konstitutive Expression
Transfektion
Gateway System Destinationsexpressionsvektor
Geneticin™ (G-418)
GFP (Zyklus 3)
6μ g
Gateway™, pDEST™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Gateway™ pcDNA™-DEST47 Vector > 6 μg