Learn More
HALYARD™ PUREZERO* HG3 weiße sterile Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
- Nickelfrei
- Puderfrei
- Silikonfrei
- Latexfrei und ohne Phtalate
- Hohe Reinheit
- Geringe Endotoxinkonzentrationen
- Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
- Backed up by a vertically integrated supply chain
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelter Inhalt
- Erneuerbare Energie
- Quellenreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | GMP Gütegrad A/B/C/D |
Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
Chlorinated | Ja |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Ja |
AQL | 1 |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SM427425X | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | CLN323280 |
SM426625X | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | CLN323280 |
SM426525X | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | CLN323280 |
SM422025X | Analysenzertifikat | 29/11/2024 | CLN323280 |
SM421925X | Analysenzertifikat | 29/11/2024 | CLN323280 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO* HG3 weiße sterile Nitrilhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur