Learn More
Nitritex™ BioClean-D Einweglabormäntel
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Beschreibung
- Offene Stulpenform
- Drei Taschen
- CleanTough™ Stoff
- Einweg, in Beutel verpackt
- Spinnvlies-Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Laborkittel |
Größe | Mittel |
Material | CleanTough™ Stoff |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Offen |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Anzahl Taschen | 3 |
Größe (metrisch) Brustkorb | 914.4 bis 990.6 mm |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
5Stunden
15Minuten
44Sekunden
52
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ BioClean-D Einweglabormäntel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur