Learn More
Ansell DermaShield™ sterile Neopren-Untersuchungshandschuhe Artikelnummer.: 11756713
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell DermaShield™ sterile Neopren-Untersuchungshandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11756713 Alle ansehen Ansell Produkte
8.5
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 11756713
Marke: Ansell 73701085
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TouchNTuff™ 73 bis 701 steril und aus Polychloropren. Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert damit sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
  • Sterile Einmalhandschuhe aus Polychloropren
  • Die Ansell SUREFIT™ Technologie verhindert das Herunterrollen der Stulpe
  • Durchstichfest und langlebig
  • Chemikalienspritzschutz
  • Geringes Potenzial für Hautreizungen
  • Dünn, puderfrei, latexfrei, beschleunigerfrei
  • Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
  • Hervorragende Dehnung sorgt für eine bequeme Form und Passform
  • Glatte Fingerspitzen
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert, mit Chargendokumentation
Compliance
Hergestellt unter einem 510(k) und als Produkt medizinischer Qualität qualifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 0,65
Farbe Grün
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,3 mil
Dicke (metrisch) 0,19 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modell 73-701 8,5 387073
Serie TouchNTuff™ 73-701
Zugfestigkeit 17 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 29,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2501094904 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number73701085
Chargennummer2501024404 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/03/2025 Catalog Number73701085
Chargennummer2501094904 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog Number73701085
Chargennummer2501024404 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog Number73701085
Chargennummer2412013504 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number73701085
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell DermaShield™ sterile Neopren-Untersuchungshandschuhe >