Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 10 to 15 in. wide
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
3295.00 € - 5270.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Autoklavierbeutel |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Safe Seal |
Farbe | Clear, White |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30042304
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1424SS |
14 x 24 |
4210.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042225
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1420SS |
14 x 20 |
4165.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042317
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1418SS |
14 x 18 |
4070.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042243
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1416SS |
14 x 16 |
4045.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042278
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1414SS |
14 x 14 |
3955.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042299
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1248SS |
12 x 48 |
4165.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042280
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1246SS |
12 x 46 |
4070.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042203
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1242SS |
12 x 42 |
4000.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042179
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1240SS |
12 x 40 |
3955.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042244
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1236SS |
12 x 36 |
3860.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042321
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1234SS |
12 x 34 |
3745.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042207
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1232SS |
12 x 32 |
3690.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042205
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1230SS |
12 x 30 |
3645.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042277
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1228SS |
12 x 28 |
3600.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042315
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1224SS |
12 x 24 |
3555.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042231
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1222SS |
12 x 22 |
3365.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042188
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1220SS |
12 x 20 |
3365.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042189
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1218SS |
12 x 18 |
3365.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042257
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1216SS |
12 x 16 |
3345.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042255
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1214SS |
12 x 14 |
3320.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042216
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1212SS |
12 x 12 |
3295.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042248
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1062SS |
10 x 62 |
5010.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042191
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1056SS |
10 x 56 |
5010.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042251
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1048SS |
10 x 48 |
4915.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042270
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1036SS |
10 x 36 |
3860.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042220
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1030SS |
10 x 30 |
4255.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042228
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1024SS |
10 x 24 |
3510.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042212
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1022SS |
10 x 22 |
3390.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042246
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1020SS |
10 x 20 |
3345.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042184
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1018SS |
10 x 18 |
3345.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042206
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1015SS |
10 x 15 |
3295.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042201
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1543SS |
15 x 43 |
4775.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042263
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1526SS |
15 x 26 |
4210.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042208
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1448SS |
14 x 48 |
5270.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042302
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1440SS |
14 x 40 |
4565.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042281
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1438SS |
14 x 38 |
4490.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042215
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1436SS |
14 x 36 |
4400.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30042193
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1426SS |
14 x 26 |
4355.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
- Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
- Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Made in the USA
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spécification
Autoklavierbeutel | |
COC | |
Clear, White | |
Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte | |
Unsteril | |
Yes | |
5,3 mil |
Autoklavierbar | |
Safe Seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
5.3 mil | |
121 to 125 C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 10 to 15 in. wide