Learn More
JULABO™ PURA™ Wasserbäder
BIOPHARMA
PURA™ Wasserbäder stehen für ein einfaches und sicheres Arbeiten im Labor. Dabei bieten die hochwertigen Wasserbäder eine Temperaturkonstanz von ±0.15 °C. Der Arbeitstemperaturbereich von +18 °C bis 99.9 °C ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Marke:  JULABO™ 9550522
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16236601
  • 1390.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • einfache Bedienung
  • leuchtstarkes Display
  • spritzwassergeschützter Netzschalter
  • eingebauter Trockengehschutz
  • keine störenden Einbauten im Bad
  • standardmäßig mitgelieferter Stellboden
  • integrierter Timer
  • rutschfeste Gummifüße
  • ergonomische Griffmulden
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 40 °C
LED digital
Rostfreier Stahl
±0,15 °C
35 cm
64 cm
26 cm
3,4 bis 25,5 l
Akustisches und optisches Alarmsignal
PURA™ 22
0,1 °
27 cm
55 cm
11,5 kg
Videos
  • Julabo PURA
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Julabo PURA
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    JULABO™ PURA™ Wasserbäder > PURA™ 22, 3,4 bis 25,5 l