Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Magnetstabentferner
Zum Abgreifen von Rührstäben aus Mischbehältern. Der Rührstabgreifer aus PTFE ist chemisch beständig, inert und auslaufsicher. Mit Magnetkern aus Alnico V.
Marke:  Cowie Technology™ 004.350
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10579271
  • 32.42 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Entnahme von Rührstäben aus Mischbehältern. Der Rührstabgreifer aus PTFE ist chemisch beständig, inert und leckfrei. Verwendet Alnico V-Magnete im Kern.
  • Inert und auslaufsicher
  • Gegossen in reines, FDA-zugelassenes PTFE
  • Alnico V-Magnete
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Entfernung von Rührstäben aus Gefäßen
10 mm
350 mm
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
PTFE-Rührstäbe
10 mm
Je 1
Name des Produkts
Cowie Technology™ PTFE-Magnetstabentferner > Abmessungen (Durchm. x L): 10 x 350 mm (Durch. x L)