missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cowie Technology™ PTFE-Magnetstabentferner

Zum Abgreifen von Rührstäben aus Mischbehältern. Der Rührstabgreifer aus PTFE ist chemisch beständig, inert und auslaufsicher. Mit Magnetkern aus Alnico V.

19.70 € - 32.42 €

Spezifikation

Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von Rührstäben aus Gefäßen
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10579271
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
004.350
350 mm
32.42 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10147561
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
004.150
150 mm
19.70 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Zur Entnahme von Rührstäben aus Mischbehältern. Der Rührstabgreifer aus PTFE ist chemisch beständig, inert und leckfrei. Verwendet Alnico V-Magnete im Kern.

  • Inert und auslaufsicher
  • Gegossen in reines, FDA-zugelassenes PTFE
  • Alnico V-Magnete
  • Autoklavierbar
Spezifikation

Spezifikation

Weiß
10 mm
Entfernung von Rührstäben aus Gefäßen
10 mm
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Je 1
PTFE-Rührstäbe
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cowie Technology™ PTFE-Magnetstabentferner

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt