Learn More
BRAND™ PTFE-Rührfischangel
Aus PTFE. Brand™ Magnetrührstab-Entferner aus PTFE hat einen magnetischen Kern, der vollständig versiegelt ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
Marke:  BRAND™ 137720
35.09 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10759011
  • 47.80 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus PTFE.
  • Der magnetische Kern ist vollständig versiegelt, um ein Auslaugen zu verhindern.
  • Hergestellt aus PTFE.
  • Der magnetische Kern ist vollständig versiegelt, um ein Auslaugen zu verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
350 mm
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ PTFE-Rührfischangel > Abmessungen: 8 Durchmesser x 350 mm