Learn More
BRAND™ PTFE-Rührfischangel
Aus PTFE. Brand™ Magnetrührstab-Entferner aus PTFE hat einen magnetischen Kern, der vollständig versiegelt ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
24.20 € - 43.50 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
---|---|
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10578401
|
BRAND™
137710 |
250 mm |
36.58 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10759011
|
BRAND™
137720 |
350 mm |
43.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10018310
|
BRAND™
137700 |
150 mm |
24.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE.
- Der magnetische Kern ist vollständig versiegelt, um ein Auslaugen zu verhindern.
- Hergestellt aus PTFE.
- Der magnetische Kern ist vollständig versiegelt, um ein Auslaugen zu verhindern.
Spezifikation
8 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
1 |