Learn More
Cytiva His Mag Sepharose™ Ni magnetische Beads
Für die effiziente Reinigung/das Screening kleinvolumiger, Histidin-getaggter Proteine aus verschiedenen Quellen konzipiert: GE Healthcare Lifescience™ His Mag Sepharose™ Ni Magnetic Beads ermöglichen die Reinigung kleinvolumiger Teilchen mit hoher Kapazität.
Marke:  Cytiva 28-9673-88
Artikelnummer. 11530894
  • 113.85 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zusammen mit MagRack 6, einem Trennwerkzeug zur Handhabung von Beads in Mikrozentrifugenröhrchen, können bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeitet werden. Für einen höheren Durchsatz können größere Probenmengen problemlos gleichzeitig mit einem automatisiertem Gerät gescreent werden.
  • Hochleistungsaufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen in kleinen Mengen aus verschiedenen Quellen
  • Hohe Reinheit und Ausbeute
  • Einfaches paralleles Screening von Histidin-getaggten Proteinen mit hoher Reproduzierbarkeit
  • Skalierbarkeit – einfache Erfassung von Histidin-getaggten Proteinen aus kleinen oder großen Probenvolumen (Mikro- bis Milliliterbereich)
Bestellinformation
1 ml Medium-Aufschlämmung reicht für fünf Aufreinigungsdurchläufe gemäß dem empfohlenen Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium
2 x 1 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva His Mag Sepharose™ Ni magnetische Beads > Größe: 2 x 1 ml