Learn More
Thermo Scientific™ TX-100S klinischer Ausschwingrotor
Bieten Sie mit diesen Rotoren eine effiziente klinische Verarbeitung von bis zu 8 x 5/7 ml-Blutröhrchen mit zertifizierter Biosicherheit.
Marke: Thermo Scientific™ 75005704
1731.96 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie mit dem Thermo Scientific™ TX-100S klinischen Ausschwingrotor eine effiziente Verarbeitung von bis zu 8 x 5/7 ml-Blutröhrchen mit von Public Health England, Porton Down, UK zertifizierter Biosicherheit. Dieser Rotor mit aerosoldichtem Träger dient speziell der routinemäßigen klinischen Verarbeitung mit individuellen Schraubverschlusskappen.
Bestellinformationen:
Inklusive aerosoldichtem Träger. Adapter sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
TX-100S Klinischer Ausschwingrotor | |
8 x 15 ml | |
4.500 U/min | |
14638 | |
17 mm | |
90° |
Ausschwingrotor | |
3.215 x g | |
144 mm | |
106 mm | |
Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 | |
Ja |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31