Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss
Garantiert inert und rissfrei. Das Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss kann bei bis zu 280° C verwendet werden.
Marke: Fisherbrand™ 012.245
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Dickwandig
Spezifikation
Weiß | |
45 ml | |
Je 1 | |
150 mm | |
25 mm |
Weiß | |
PTFE | |
Autoklavierbar | |
Schraube |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss > Fassungsvermögen: 45 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur