Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
Marke:  Eppendorf™ 0030508106
2087.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10367133
  • 2203.78 € / 120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Quantitative Proteinanalyse
Autoklavierbar
Weiß
Polypropylen
96
Ja
121 °C
12 Pk.
120/Karton
Farblos
Standard
8 x 12
120 Platten (10 Beutel x 12 Platten)
Protein LoBind™ Plate
500 μl
Unsteril
Vorbereitung oder Lagerung von Protein-, Peptid- oder Antikörperproben
6000 x g
PCR Clean (Non-sterile)
Ja
85.5 x 127.8 x 27.1 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM211587K Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number0030508106
ChargennummerO219585H Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number0030508106
ChargennummerL208666R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number0030508106
ChargennummerL207645P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog Number0030508106
ChargennummerL207545P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog Number0030508106
Name des Produkts
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates > No. of Wells: 96, Well Volume: 500 μL, Color: White, Packaging: 120 Plates (10 Bags x 12 Plates)