Learn More
Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ PCR-Platten mit Rahmen und konischem Boden
Vereint die Vorteile von zwei Materialien ohne deren Nachteile. Eppendorf™ twin.tec mit™ 96-Well PCR-Platten mit konischem Boden gewährleisten dank der Platten- und Randbereiche aus Polycarbonat eine hohe Steifigkeit, während die Wells aus ultra-dünnem Polypropylen hergestellt werden.
Marke: Eppendorf™ 0030128869
1606.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die geringe Durchbiegung des Rahmens macht diese Platte zur idealen Wahl für den Einsatz in automatisierten und robotischen Systemen
- Zertifiziert frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern
- Einteilige Konstruktion: Kombination von Polycarbonat und Polypropylen für optimale Leistung
- Verbesserte Planparallelität
- Hohe Festigkeit und Steifigkeit
- Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
- Rahmen gewährleistet Kompatibilität mit automatisierten Systemen
- Äußerst dünne Wände für optimale Wärmeübertragung auf die Probe
- Passend für die meisten Thermocycler und den MegaBACE™ Kapillarsequenzierer
- Innerhalb von SBS-Größenempfehlungen (127.76 ±0.25 x 85.476 ±0.25 mm)
- Stapelbar
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
- Acht Aushöhlungen im Rahmen ermöglichen das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block
- Erhöhte Well-Ränder für wirksame Abdichtung und Verringerung des Kreuzkontaminationsrisikos
- Niedrige Bauweise für eine verbesserte PCR-Effizienz
Spezifikation
Ja | |
Quantitative Proteinanalyse | |
Durchsichtig | |
96 | |
Ja | |
121 °C |
Standard | |
8 x 12 | |
Polycarbonat | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Für PCR-Techniken | |
96 Wells, mit halbhohem Rand |