Learn More
Sartorius Flaschenaufsatzdispenser Prospenser Plus
BIOPHARMA
Qualitativ hochwertige Flaschenaufsatzspender mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Der Sartorius Prospenser Plus Flaschenaufsatzspender ist sicher, bequem und anpassbar und somit ideal für eine Vielzahl von Dispensierungsanforderungen geeignet.
Marke:  Sartorius LH-723070
464.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15735595
  • 667.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
360° Rotating Dispensing Head
Autoklavierbar
Borosilicate Glass
Dispensing
0.05 ml
0.20%
4°C to 50°C
175 mm (5 ml)
Prospenser Plus Flaschenaufsatzspender
Gray and White
0.2 bis 1 ml
Flaschenadapter A32, A38, S40
0.60%
39.2°F to 122°F
2 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius Flaschenaufsatzdispenser Prospenser Plus > Vol.-Bereich: 0.2 bis 1 ml; Schritte: 0.05 ml; Testvolumen: 1 ml