Learn More
Sartorius Flaschenaufsatzdispenser Prospenser Plus
Qualitativ hochwertige Flaschenaufsatzspender mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Der Sartorius Prospenser Plus Flaschenaufsatzspender ist sicher, bequem und anpassbar und somit ideal für eine Vielzahl von Dispensierungsanforderungen geeignet.
667.00 € - 1105.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Prospenser Plus Flaschenaufsatzspender |
---|---|
Winkel | 360° Rotating Dispensing Head |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Gray and White |
Material | Borosilicate Glass |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15735595
![]() |
Sartorius
LH-723070 |
0.2 bis 1 ml | 0.05 ml |
667.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15755595
![]() |
Sartorius
LH-723072 |
1 bis 5 ml | 0.10 ml |
667.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15745595
![]() |
Sartorius
LH-723071 |
0,4 bis 2 ml | 0.05 ml |
667.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15765595
![]() |
Sartorius
LH-723073 |
2 bis 10 ml | 0.25 ml |
667.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15775595
![]() |
Sartorius
LH-723074 |
5 bis 30 ml | 0.5 ml |
1015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15785595
![]() |
Sartorius
LH-723075 |
10 bis 60 ml | 1.0 ml |
1105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit durch Keramikkolben, Glaszylinder und hochbeständige Fluorkunststoffteile
- Die stufenweise Volumeneinstellung sorgt für genaue und reproduzierbare Ergebnisse
- Leichtgängig und leicht anzuwenden
- Einfach anzubringendes Ansaugrohr mit sicherem Gewindeanschluss
- Mit dem Medienumwälzsystem können nicht verwendete Medien aus dem Gerät zurückgewonnen und in die Flasche zurückgeführt werden
- Um 360° rotierender Spenderkopf
- Universalanschluss an der Rückseite des Geräts zum Trocknen von Röhrchen und Filtern
- Vom Anwender austauschbare Ventile
- Vollständig autoklavierbar
- In Volumen von 0.2 bis 60 ml erhältlich
Spezifikationen
- Autoklavierbar: Vollständig autoklavierbar (121 °C,20 min., 1 bar/100 kPa)
- Flaschengewindestück: A45
- Länge: 173 mm (5 ml)
- Flaschenadapter im Lieferumfang enthalten: A32, A38, S40
- Gewicht: 388 g (5 ml)
Materialien
- Kolben: Hochreine AI2O3-Keramik (99.7 %)
- Zylinder: Borosilikatglas 3.3
- Ventilblock: Halar (ECTFE)
- Ventilkugel: Borosilikatglas 3.3
- Ventilsitz: Borosilikatglas 3.3
- Ventilfeder: Hastelloy (99.7 %)
Lagerung
Lagerung bei 0 bis 40 °C
Garantie
Zwei Jahre
Spezifikation
Prospenser Plus Flaschenaufsatzspender | |
Autoklavierbar | |
Borosilicate Glass | |
Flaschenadapter A32, A38, S40 | |
0.20% | |
4°C to 50°C | |
175 mm (5 ml) |
360° Rotating Dispensing Head | |
Gray and White | |
Dispensing | |
0.60% | |
39.2°F to 122°F | |
2 Jahre |