Learn More
WTW™ COD-Testkits (Chemischer Sauerstoffbedarf)
Das Chlordioxid-Reagenzien-Testkit gewährleistet genaue Testergebnisse für den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB).
Marke:  WTW™ 252071
128.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen. Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11727315
  • 132.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verschiedene Geräte zur Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)
  • Sichere Bestimmung des CSB in Wasser
  • Reagenztest-Kit für Chlordioxid (ClO<sub>2</sub>)
  • Für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, Oberflächenwasser
  • Für PhotoLab&reg; S6, PhotoLab&reg; S12, PhotoLab&reg; Spectral, spectroFlex Photometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 15705
Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, Oberflächenwasser
200
25 bis 1500 mg/l
10 mL
Photolab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektralphotometer, Ph
1/Packung
Chlorid-Testkit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
WTW™ COD-Testkits (Chemischer Sauerstoffbedarf) > Zelltest; Nachweisbereich: 25 bis 1500 mg/l