missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
(±)-Ketamin-(Methyl-d3)-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15940142

(±)-Ketamin-(Methyl-d3)-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15940142 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 15940142

Marke: Honeywell Fluka R116010MG

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Analytischer Standard, Referenzmaterial

Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:

  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 1073254-49-5
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Zur Verwendung mit (Anwendung) ANÄSTHETIKA
Physikalische Form Fest
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
(±)-Ketamin-(Methyl-d3)-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt