Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17362491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17362491
Marke: Thermo Scientific Acros 468652500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 60282-87-3
Summenformel C21H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.44
MDL-Nummer 00867858
InChI-Schlüssel SIGSPDASOTUPFS-KQMXEUTGSA-N
Synonym 13beta-Ethyl-17beta-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one
IUPAC-Name (1R)-11a-Ethyl-1-Ethynyl-1-Hydroxy-1H,3AH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9AH,9Bh,10H,11h,11AH-Cyclopenta[a]phenanturetr1-7-one
SMILES CCC12CCC3C(CCC4=CC(=O)CCC34)C1C=C[C@@]2(O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gestodene
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis Beige
Schmelzpunkt 197.9°C
Merck Index 4425
Menge 250 mg
Formelmasse 310.43