Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Gold Eindeckmittel mit DAPI
Flüssiges Eindeckmittel, das direkt auf der fluoroszenzmarkierten Zell- oder Gewebeprobe auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
Marke: Invitrogen™ P36941
59.66 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI is a mounting media that can be directly applied to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. It comes ready-to-use and stored at room temperature—just apply a drop, add a coverslip, cure, and image. ProLong Gold Antifade Mountants come in a 2-mL dropper bottle or 10-mL bottle. It is formulated with the blue DNA stain DAPI to make your nuclear counterstaining more convenient and consistent when preparing your samples for imaging.
ProLong™ Gold Antifade Mountant ist ein flüssiges Eindeckmittel, das direkt auf der fluoroszenzmarkierten Zell- oder Gewebeprobe auf dem Mikroskop-Objektträger appliziert wird. Es enthält chemische Bestandteile zum Schutz der fluoreszierenden Farbstoffe vor Verblassung (Photobleaching) bei Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten ohne signifikante Löschung des anfänglichen Fluoreszenzsignals. ProLong™ Gold Antifade Mountant ist ein aushärtendes Eindeckmittel, das einen nahezu perfekten optischen Pfad (1,47 RI) bildet und eine längerfristige Lagerung Ihrer Proben ermöglicht. Es wird gebrauchsfertig geliefert (Raumtemperaturlagerung ohne Mischen)—einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen, aushärten lassen und schon kann die Bildgebung beginnen. ProLong™ Gold-Eindeckmittel ist mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich.ProLong™ Gold-Eindeckmittel für Farbechtheit wird für die Eindeckung von Proben mit fluoreszierenden Proteinen, beispielsweise GFP, nicht empfohlen. Als bester Schutz fluoreszierender Proteine und Farbstoffe wird ProLong™ Diamond Antifade Mountant empfohlen. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen den Eindeckmitteln ProLong™ Gold und ProLong™ Diamond.
Hauptmerkmale:
Erhalten Sie Photobleaching-Schutz ohne Löschung
Viele Eindeckmittel können die anfängliche Fluoreszenzsignalstärke um bis zu 80 % reduzieren. Bei der Entwicklung der Molecular Probes™ Gold Deckflüssigkeitsserie entwickelten unsere Wissenschaftler eine Formel von chemischer Zusatzstoffe, die dieses anfängliche Auslöschen des Fluoreszenzsignals für die meisten Farben und Färbemittel minimieren.
Stabile Signale während der Bildgebung und für die längerfristige Lagerung
Epoxid-basierte Deckflüssigkeiten in unseren präparierten Zellen der FluoCells™ Serie sind zwar über Jahre hinweg stabil und bieten ein Höchstmaß an Schutz vor Verblassung, sind jedoch schwieriger anzuwenden und erfordern vor dem Eindecken einige Verfahrensschritte mit organischen Lösungsmitteln. ProLong™ Gold-Eindeckmittel für Farbechtheit ist die zweitbeste Option für die Lagerung von Proben. Zudem ist es die beste Option zur Erhaltung der Signalstärke während länger andauernder Bilderstellungsverfahren, z. B. wiederholtem Scannen unter konfokaler Laser-Scanning-Beleuchtung. Einfach anzuwenden — die gefärbten Proben lufttrocknen, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und danach eindecken. Für eine sofortige Auswertung der Probe wählen Sie eines unserer nicht aushärtenden Eindeckmittel: SlowFade™ Gold-Eindeckmittel für Farbechtheit.
Erzielung eines ausgezeichneten Brechungsindex ohne Acrylharze
Für moderne hochauflösende Bildgebungsanwendungen ist der Brechungsindex ein wichtiger Faktor. ProLong™ Gold-Eindeckmittel für Farbechtheit härtet bis zu einem Brechungsfaktor von 1,47. Dadurch entfällt die unvorteilhafte Anwendung von Acrylharzen (d. h. Fingernagellack), die moderne Mikroskopobjektive beschädigen oder gar zerstören können, wenn sie mit diesen in Kontakt kommen.
Spezifikation
1 Fläschchen | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
ProLong™ | |
2 ml |
Eindeckmittel | |
Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung | |
Eindecklösung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
4Stunden
6Minuten
35Sekunden
55
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.