Learn More
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit
Das BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit ist eine schnelle, einfache Aufreinigungsmethode für DNA-Sequenzierungsreaktionen, mit dem nicht eingebaute BigDye™ Terminatoren und Salze entfernt werden können.
Marke: Applied Biosystems™ 4376485
Beinhaltet: 50 ml XTerminator™-Lösung (Aufbewahrung bei 4 °C), 225 ml SAM™-Lösung (Aufbewahrung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C)
Beschreibung
- Wegfall des Flüssigkeitstransfers – Verwendung einer einzelnen Platte
- Restloses Entfernen von Farbstofftropfen
- Stabilisierung der Proben vor der Analyse
- Verbesserung des Sequenzierungsablaufs
- Manuelle oder automatisierte Protokolle
- Schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Bestellinformation
Je
Spezifikation
800 mL Xterminator™ Lösung (bei 4 °C lagern), 3600 mL SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern) | |
Sequenzierungsprodukte | |
Sequenzierung | |
40.000 | |
Aufreinigungskit | |
Sequenzierungsreaktionen | |
10 μl |
Kit | |
DNA | |
2 Flaschen | |
BigDye XTerminator™, BigDye™ | |
2 Flaschen | |
40 min |
User Bulletin: BigDye XTerminator Purification Kit - BDX Utility and run modules for 3730/3730xl and 3130/3130xl instruments with Data Collection v4 Software or earlier
Version: C
DateigrößeVersion: 133.4 kB
Quick Reference: BigDye XTerminator Purification Kit
Version: C
DateigrößeVersion: 139.4 kB
User Guide: Big Dye XTerminator Purification Kit
Version: D
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Protocol Summary: BigDye® XTerminator™ Purification Kit
Version: AB
DateigrößeVersion: 342.2 kB
BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit simplifies workflow for characterizing melanoma mutations in research samples
DateigrößeVersion: 744.7 kB
Quick Reference Card: BigDye® XTerminator™ Purification Kit
DateigrößeVersion: 79.7 kB
Poster: A Novel Method for Sequencing Reaction Purification
DateigrößeVersion: 116.9 kB
Poster: A New Purification Method for DNA Sequencing Reactions
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit > 40.000 Präp.