Learn More
Bel Art™ ProCulture Aufbewahrungsbox für Kryofläschchen
Langlebige Kunststoffboxen aus Polycarbonat eignen sich hervorragend für die kompakte Lagerung von 1,2, 2,0 oder 5,0 ml-Kryofläschchen
Marke: Bel Art™ F18849-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Langlebige Kunststoffboxen aus Polycarbonat eignen sich hervorragend für die kompakte Lagerung von 1,2, 2,0 oder 5,0 ml-Kryofläschchen
Durchsichtige Abdeckungen ermöglichen Blick auf den Inhalt ohne Öffnen des Deckels
- Durchsichtige Deckel können beschrieben werden und verfügen über ein aufgedrucktes Raster für eine einfache Inventarisierung
- Kann bei Temperaturen von -196°C bis +121°C verwendet werden
- Eine indizierte Ecke richtet den Deckel entsprechend der Kennnummern auf dem Gestell aus
- Nützlich als Versandkarton für Fläschchen
- F18849-0001 kann mit Cryo Tower Lagersystemen der F18853-Serie (separat erhältlich) verwendet werden, um wertvollen Platz auf dem Arbeitstisch zu sparen
Spezifikation
White | |
Quadratisch | |
Für die kompakte Aufbewahrung von 1,2, 2 oder 5mL Kryoröhrchen | |
Transparenter Deckel | |
-196°C | |
5,2 x 5,2 x 2 in. (13,3 x 13,3 x 5 cm) | |
13,3 cm | |
13,3 cm | |
5 cm |
Polycarbonat | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
81 (1,2, 2, 5 ml Kryofläschchen) | |
121 °C | |
9 x 9 | |
5,2 in. | |
5,2 in. | |
2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ ProCulture Aufbewahrungsbox für Kryofläschchen > 1,2 oder 2,0 ml-Fläschchen; 81 Plätze; 4 pro Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur