Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel aus Glas mit NucBlue™ Färbemittel
ProLong Glass Hard-Set Antifade Eindeckmittel ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
Marke: Invitrogen™ P36985
275.12 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ProLong Glass Antifade Mountant ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger oder Deckglas appliziert wird. Das ProLong Glass Eindeckmittel hat einen Brechungsindex von 1,52 nach dem Aushärten, ähnlich dem von Glas-Deckgläsern, kompatiblem Immersionsöl und Ölimmersions-Mikroskopoptiken, was eine überragende Auflösung und Empfindlichkeit ermöglicht. Das ProLong Glass Eindeckmittel wurde außerdem entwickelt, um einen beispiellosen Photobleich-Schutz über die sichtbaren und Nahinfrarotspektren zu bieten. Sie können ProLong Glass Antifade Eindeckmittel mit nahezu jedem fluoreszierenden Farbstoff oder fluoreszierenden Protein (z. B. GFP, RFP, mCherry) und mit jedem Zell-/Gewebetyp verwenden, um Bildtiefen von 0 bis 100 µm für helle, hochauflösende Z-Stapel-, 3D- und 2D-Bilder zu erhalten.Mit seinem hohen Brechungsindex von 1,52 und der überlegenen Antifade-Formulierung bietet das ProLong Glass Antifade Eindeckmittel folgende Vorteile:
• Bis zu 75 % Verbesserung der axialen Auflösung für scharfe Bilder
• 3- bis 4-mal höhere Bildschärfe als mit Eindeckmitteln mit einem Brechungsindex von 1,47, mit scharfen Bildern für Zelleinzelschichten, Gewebeschnitte oder 3D-Zellkulturen bis zu einer Dicke/Brenntiefe von 150 μm
• Geringer Hintergrund über das Spektrum
• Aufrechterhaltung der Signale durch Hemmung der Photobleichung
• Wochen- bis monatelange Stabilität der Objektträgerproben
• Einfache Verwendung
• Mit oder ohne DAPI erhältlich
ProLong Glass Antifade Eindeckmittel wird bereits gemischt und gebrauchsfertig in einer Tropfflasche oder 10 ml-Flasche mit oder ohne NucBlue (Hoechst 33342) Farbstoff geliefert, einer zellgängigen, nukleären Gegenfärbung, die bei Bindung an DNA blaue Fluoreszenz emittiert. Nach dem Entfernen von überschüssigem Wasser, einfach der Probe einen Tropfen Deckflüssigkeit hinzugeben, Deckglas aufsetzen, aushärten lassen und das Bild aufnehmen. ProLong Glass Deckflüssigkeit ist eine harte abbindende, aushärtende Deckflüssigkeit, die die optische Refraktion und sphärische Aberration im optischen Pfad minimiert, eine längerfristige Lagerung Ihrer Proben ermöglicht und sie vor Photobleichung schützt. Die ProLong Glass-Deckflüssigkeit lässt verfärbt oder schrumpft beim Aushärten nicht. Dadurch können qualitativ hochwertige Fluoreszenzbilder Wochen oder sogar Monate nach dem Einlegen der Objektträger aufgenommen werden.
Das ProLong Glass-Eindeckmittel mit NucBlue-Färbemittel enthält eine optimierte Konzentration der Hoechst 33342-Färbmittel, das eine erstklassige nukleare Kennzeichnung der meisten Zellen und Gewebe ermöglicht. Die ProLong Glass-Deckflüssigkeit mit NucBlue Färbemittel wird für Präparate mit einer Dicke über 30 µm nicht empfohlen. Dickere Proben können längere Inkubationen mit Kennzeichnungsreagenzien erfordern, sodass eine Vorinkubation mit NucBlue Live ReadyProbes-Reagenz erforderlich ist.Bilder mit höchster Helligkeit und Schärfe
Bestellinformation
Bei 2–8 °C lagern. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Spezifikation
1 Fläschchen | |
Lagerung bei 2 bis 8 °C. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. | |
ProLong™ | |
10 mL |
Eindeckmittel | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Eindecklösung | |
ProLong™ Glass Antifade Mountant with NucBlue™ Stain, 1 x 10 mL |