Learn More
Texwipe™ Sterile TechniSat™ Vorgetränkte Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6
Marke: Texwipe™ TX3217
513.00 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Zertifikate für Bestrahlung, Konformität und Analyse.
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6
- Bindemittelfreie, wasserstrahlverfestigte Polyester/Cellulose-Wischtücher, mit 70 % Isopropylalkohol und 30 % deionisiertem Wasser in USP-Qualität vorgesättigt, gefiltert durch 0.2 μm-Filter
- Gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 gemäß Association for Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
- Geringe Mengen an extrahierbaren Lösungsmitteln und Partikelbildung
Bestellinformation
Charge und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung deutlich gekennzeichnet. Verpackungsoptionen: Karton mit 24 FlexPacks (50 Wischtücher pro FlexPack) oder FlexPack mit 20 Wischtüchern.
Compliance
Gammabestrahlt bis zu einem SAL von 10–6 gemäß den Richtlinien der Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher | |
28 cm | |
23 cm | |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | |
20 Wischtücher/Karton, 24 Packungen/Karton., 480 Wischtücher insgesamt/Karton | |
Steril |
11 in. | |
11 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Konzipiert für die Reinigung und das Polieren von Geräten und Umgebungsoberflächen während und nach dem Produktionsablauf | |
70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol