Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 3 x 32-well
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
Marke: Applied Biosystems™ A41183
8430.50 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs. This package includes the system plus plastics (either MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps or MicroAmp TriFlex PCR Reaction Plates and MicroAmp 32-Well Clear Adhesive Films).
- Austauschen der 0,2 ml-Blöcke mit 96 Wells gegen einen anderen Blocktyp, wenn sich Ihr Durchsatz ändert
- Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
- Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
- Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
- Schnelle und effiziente PCR-Optimierung mit VeriFlex Blöcken, die besser sind als Gradienten
- Leicht abzureißende zweifache Seitenlaschen zur einfachen Abtrennung in drei einzelne 32-Well-Platten
- Mit Halbrand für einfache Handhabung und Beschriftung
- Standard-Arbeitsvolumen von 250 µl mit maximalem Well-Volumen von 300 µl bei Verwendung mit Klebefolie
- Alphanumerische Kennzeichnung auf jeder 32-Well-Mikrotiterplatte zur einfachen Well-Identifizierung
- Zertifiziert frei von menschlicher DNA, DNase und RNase
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Manuelle Protokolle | |
Schnell, standardmäßig | |
96-Well, 0,2 ml | |
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Cloud, Ethernet | |
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) | |
18,8 kg (41 lb.) |
• ProFlex 3 x32 Well PCR-System • 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-Well PCR-Reaktionsplatten (insgesamt 100 Platten) • 2 x MicroAmp 32-Well Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien) |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.) | |
100 bis 240 V | |
PCR-System | |
0 °C bis 100 °C | |
6 °C/s (Block), 4,4 °C/s (Probe) | |
1 package | |
3 x 32-Well, 2-Zonen-VeriFlex Blöcke |