Learn More
Corning™ ProCulture™ Anschlüsse
Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
281.36 € - 649.90 €
Spezifikation
Material Edelstahl
Anzahl pro Karton Je
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 26
Produktcode Marke Produkttyp Beschreibung Durchmesser (metrisch) Schlauch Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Beschreibung Durchmesser (metrisch) Schlauch Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10676273
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-150
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
520.67 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10184112
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-174
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35/3,17 mm 500 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
576.05 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10032212
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-163
Kombinationsseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35 mm 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
527.51 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10377142
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-151
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
527.51 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10072102
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-121
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35/3,17 mm 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
583.18 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10718764
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-152
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
541.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10032142
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-153
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
556.67 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10511853
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-154
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35 mm 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
520.67 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10052152
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-155
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35 mm 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
527.51 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10307292
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-157
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35 mm 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
556.67 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10521853
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-156
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35 mm 6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
541.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10377382
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-158
Seitenarm 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
520.67 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10799524
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-160
Seitenarm 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
541.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10511683
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-161
Seitenarm 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
556.67 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10767424
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-168
Dreifacher Seitenarm 3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
580.84 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10072162
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-159
Kombinationsseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
527.51 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10757424
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-167
Dreifacher Seitenarm 3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
576.75 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10770295
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-165
Seitenarm 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35 mm 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
556.67 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10133732
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-162
Kombinationsseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35 mm 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
520.67 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10285792
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-166
Dreifacher Seitenarm 3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
563.63 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10482802
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-169
Dreifacher Seitenarm 3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 3,17 mm 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
587.79 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10012122
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-170
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35 mm 15 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
629.91 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10777614
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-171
Seitenarm 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35 mm 15 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
629.91 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10550723
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-176
Medienhandhabung mit doppeltem Seitenarm 2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade 6,35 mm 8 l und 15 l abgewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
649.90 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10443382
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-172
Seitenarm 1 Röhrchen 18 mm Größere Dreh-Kolben mit senkrechten Seitenwänden
281.36 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10377812
Unterlagen ansehen
Corning™
4519-173
Doppelseitenhals 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt 6,35/3,17 mm 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
583.24 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seitenarmanschluss zum Einsetzen von Sonden mit 12 mm Durchmesser zur Befestigung von O-2 oder pH-Sensoren in größeren Spinnerflaschen mit vertikalen Seitenarmen während der Zellkultur
  • Zusammen mit Anschlüssen für die Medien-/Gashandhabung funktionieren Spinnerkolben als Bioreaktoren mit teuren Kopfplatten aus Edelstahl
  • Anschlüsse bestehen aus PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und Polypropylen-Dichtkappe
  • Befestigung der Sensoren durch Noryl™ Muttern mit Viton-O-Ringen
  • Autoklavierbare Anschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Je