Learn More
Corning™ ProCulture™ Anschlüsse
Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
Marke: Corning™ 4519-163
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12701kg
Description
- Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
- Die Anschlüsse bestehen aus einem Einsatz aus PET mit einem O-Ring aus Fluorkohlenstoff und einer Dichtkappe aus Polypropylen.
- Zwei bis zum Boden des Kolbens reichende Rohre aus Edelstahl 316 werden durch modifizierte thermoplastische Muttern aus Polyphenylenoxid mit integrierten Quetschhülsen gehalten.
- Die Anshlüsse sind vollständig autoklavierbar.
Ersatzteile für Seitenhalsanschlüsse, siehe Kat.-Nr. 1395-32LTCs, 1395-45LTCs, 1395-LTR und 1395LTMC
Specifications
2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | |
Edelstahl | |
3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | |
Je | |
Autoklavierbar |
6,35 mm | |
Zum Perlen des Zellkulturmediums mit Gasen, um die Zellproduktion zu verbessern | |
Einsatz, O-Ring, Dichtungskappe | |
Kombinationsseitenhals | |
Unsteril |