Learn More
Corning™ ProCulture™ Anschlüsse
Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
Marke:  Corning™ 4519-176
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10550723
  • 649.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
  • Die Anschlüsse bestehen aus einem Einsatz aus PET mit einem O-Ring aus Fluorkohlenstoff und einer Dichtkappe aus Polypropylen.
  • Zwei bis zum Boden des Kolbens reichende Rohre aus Edelstahl 316 werden durch modifizierte thermoplastische Muttern aus Polyphenylenoxid mit integrierten Quetschhülsen gehalten.
  • Die Anshlüsse sind vollständig autoklavierbar.
Ersatzteile für Seitenhalsanschlüsse, siehe Kat.-Nr. 1395-32LTCs, 1395-45LTCs, 1395-LTR und 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade
Edelstahl
8 l und 15 l abgewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
Je
Autoklavierbar
6,35 mm
Zum aseptischen Einfüllen von Medium in größere Spinnerflaschen mit senkrechten Seitenarmen während der Zellkultur, um die Produktivität der Zellkultur zu steigern
Einsatz, O-Ring, Dichtungskappe
Medienhandhabung mit doppeltem Seitenarm