Learn More
Corning™ ProCulture™ Anschlüsse
Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
Marke:  Corning™ 4519-174
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10184112
  • 576.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
  • Die Anschlüsse bestehen aus einem Einsatz aus PET mit einem O-Ring aus Fluorkohlenstoff und einer Dichtkappe aus Polypropylen.
  • Zwei bis zum Boden des Kolbens reichende Rohre aus Edelstahl 316 werden durch modifizierte thermoplastische Muttern aus Polyphenylenoxid mit integrierten Quetschhülsen gehalten.
  • Die Anshlüsse sind vollständig autoklavierbar.
Ersatzteile für Seitenhalsanschlüsse, siehe Kat.-Nr. 1395-32LTCs, 1395-45LTCs, 1395-LTR und 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt
Edelstahl
500 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
Je
Autoklavierbar
6,35/3,17 mm
Zum Perlen des Zellkulturmediums mit Gasen, um die Zellproduktion zu verbessern
Einsatz, O-Ring, Dichtungskappe
Doppelseitenhals