Learn More
Ecolab™ Klercide Sporizides Aktivchlor
Zur Kontrolle aller Arten mikrobiologischer Kontamination in Reinräumen. Ecolab™ Klercide Sporicidal Active Chloring ist ein effektives Biozid auf der Basis von aktivem Chlor, erhältlich als gebrauchsfertige Sprühflasche.
Marke:  Ecolab™ 3078930
Artikelnummer. 15352428
  • N.V. / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Steril durch Gammabestrahlung
  • EN 1276 bakterizid; EN 1650 fungizid (Hefe); EN 13697 bakterizid und fungizid
  • Verarbeitet im Reinraum
  • Das einzigartige SteriShield Delivery System (SDS) garantiert, dass die Sterilität des Inhalts während der gesamten Anwendung gewahrt bleibt.
  • Erhältlich mit vollständiger unterstützender Dokumentation
Spezifikation
Spezifikation
Biozid
Farblos
Sprühflasche
Bakterizide, fungizide, sporizide, viruzide Wirkstoffe
Steril
Bakterizid EN 1276; fungizid EN 1650; bakterizid und fungizid EN 12397; sporizid EN 13704; viruzid EN 14476
Klercide sporizides Aktivchlor
1 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Ecolab™ Klercide Sporizides Aktivchlor >