Learn More
Fisherbrand™ High Precision, Digital Dry Block Heating System Artikelnummer.: 17275546
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ High Precision, Digital Dry Block Heating System
Artikelnummer. 17275546 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
1 Block, 120 mm, 150 W
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
1 Block
2 Blocks
4 Blocks
Höhe (metrisch):
100 mm
120 mm
Wirkleistung:
150 W
300 W
600 W
Artikelnummer. 17275546
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Provides great temperature control and a wide choice of interchangeable blocks for maximum flexibility. These Dry Block Heating Systems combine ideal temperature control and uniformity over a temperature range of ambient +5°C to 130°C.
  • High power heater for fast heat up - 25°C to 100°C in only 15 minutes
  • Simple-to-use rotor plus two keys provide access to the interactive interface for fast, accurate set-up and use
  • Clear digital display is easy to read from a distance for instant reassurance
  • Convenient timer facility, with audible buzzer, for reaction timing and function timing, e.g. delayed heater switch-on/turn-off
  • Wide range of interchangeable blocks enables you to mix and match sample tubes as desired with extraction tool supplied as standard for easy and safe removal of blocks
  • Optional safety cover protects samples from contamination and users from accidental contact with hot blocks
  • Overtemperature cut-out protects your samples and your workplace
  • High quality, robust construction in streamlined coolwall aluminum and chemical-resistant plastic is durable in demanding environments
  • Compact footprint to optimize use of bench space
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.7 to 16.9 oz.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 bis 500 ml
Kammermaterial Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) Interchangeable Blocks
Material Chemikalienbeständiger Kunststoff
No. of Places 1
Steckertyp EU, UK
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) 5°C to 130°C
Typ Trockenbadblock
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Digestion and Activity Studies, Nucleic Acid Hybridization
Aufheizzeit 20 min. (25°C to 100°C)
Anzahl Blöcke 1 Block
Temperaturstabilität 0.1°C at 37°C
Temperaturgleichförmigkeit 0.1°C at 37°C
Zeitschaltuhr 1 to 999 min.
Gewährleistung 3 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 7,9 in.
Breite (metrisch) 200 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,7 in.
Höhe (metrisch) 120 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 4.3 in.
Tiefe (metrisch) 230 mm
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 150 W
Name des Produkts
Fisherbrand™ High Precision, Digital Dry Block Heating System >