Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Beschreibung
- In Sekunden auswechselbar
- Automatische Blockerkennung sorgt für sicheren Umgang
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf ThermoMixer C |
Aufnahmevermögen | 24 x 1,5 ml |
Typ | Block |
Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche | 1.5 ml x 24 Reaktionsgefäße |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur