Learn More
Fisherbrand™ High Precision, Digital Dry Block Heating System
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
2 Blocks
Wirkleistung:
300 W
Beschreibung
- High power heater for fast heat up - 25°C to 100°C in only 15 minutes
- Simple-to-use rotor plus two keys provide access to the interactive interface for fast, accurate set-up and use
- Clear digital display is easy to read from a distance for instant reassurance
- Convenient timer facility, with audible buzzer, for reaction timing and function timing, e.g. delayed heater switch-on/turn-off
- Wide range of interchangeable blocks enables you to mix and match sample tubes as desired with extraction tool supplied as standard for easy and safe removal of blocks
- Optional safety cover protects samples from contamination and users from accidental contact with hot blocks
- Overtemperature cut-out protects your samples and your workplace
- High quality, robust construction in streamlined coolwall aluminum and chemical-resistant plastic is durable in demanding environments
- Compact footprint to optimize use of bench space
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.7 to 16.9 oz. |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 50 bis 500 ml |
Kammermaterial | Aluminium |
Material | Chemikalienbeständiger Kunststoff |
No. of Places | 2 |
Steckertyp | EU |
Relative Luftfeuchtigkeit | 80% |
Temperaturbereich (metrisch) | 5°C to 200°C |
Typ | Dry Block |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ High Precision, Digital Dry Block Heating System >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur