Learn More
Fisherbrand™ Vorgefüllte Röhrchen für Bead Mills
Für den Einsatz mit den Homogenisatoren Bead Mill 4 und Bead Mill 24 geeignet. Kann auch mit den meisten anderen kommerziellen Bead Mills verwendet werden.
151.00 € - 203.00 €
Beinhaltet: 50 Verstärkte Röhrchen, vorgefüllt mit 2.38 mm Metallperlen
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Partikelgröße | Material | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Partikelgröße | Material | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15545799
|
Fisherbrand™
15545799 |
2 ml | 0.5 mm | Glas | Mischröhrchen zur Lyse widerstandsfähiger Mikroorganismen |
151.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15555799
|
Fisherbrand™
15555799 |
2 ml | 1,4 mm | Keramik | Mischröhrchen zum Homogenisieren von weichem Gewebe |
201.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15535799
|
Fisherbrand™
15535799 |
2 ml | 2,4 mm | Metall | Mischröhrchen zum Mahlen von hartem Gewebe |
203.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15565799
|
Fisherbrand™
15565799 |
2 ml | 2,8 mm | Keramik | Mischröhrchen zum Homogenisieren von hartem Gewebe |
202.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15585799
|
Fisherbrand™
15585799 |
7 mL | 1,4 mm | Keramik | Mischröhrchen zum Homogenisieren von weichem Gewebe |
188.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15575799
|
Fisherbrand™
15575799 |
7 mL | 2,4 mm | Metall | Mischröhrchen zum Mahlen von hartem Gewebe |
182.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15595799
|
Fisherbrand™
15595799 |
7 mL | 2,8 mm | Keramik | Mischröhrchen zum Mahlen von hartem Gewebe |
188.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Röhrchen aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen