Learn More
Fisherbrand™ Vorgefüllte Röhrchen für Bead Mills
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15575799 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Produkttyp:
Mischröhrchen zum Homogenisieren von hartem Gewebe
Mischröhrchen zum Homogenisieren von weichem Gewebe
Mischröhrchen zum Mahlen von hartem Gewebe
Mischröhrchen zur Lyse widerstandsfähiger Mikroorganismen
Kapazität (metrisch):
2 ml
7 mL
Partikelgröße:
0.5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Glas
Keramik
Metall
Unit Size:
1 Stück
50 Stück
Product Code. 15575799
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
50 Verstärkte Röhrchen, vorgefüllt mit 2.38 mm Metallperlen
Für den Einsatz mit den Homogenisatoren Bead Mill 4 und Bead Mill 24 geeignet. Kann auch mit den meisten anderen kommerziellen Bead Mills verwendet werden.
  • Zur Verarbeitung von Knochen, Haaren, Nägeln, Samen, Mais, Nüssen
  • 7 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Maximale Zentrifugengeschwindigkeit von 5,000 x g
  • Verarbeitungsbereich: 1 bis 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Mischröhrchen zum Mahlen von hartem Gewebe
Kapazität (metrisch) 7 mL
Partikelgröße 2,4 mm
Volumenbereich (metrisch) 1 bis 5 ml
Durchmesser (metrisch) 15,3 mm
Länge (metrisch) 57 mm (ohne Kappe); 60 mm (mit Kappe)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Metall
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verarbeitung von Knochen, Haaren, Nägeln, Samen, Mais, Nüssen
Zur Verwendung mit (Geräte) Bead Mill Homogenisator