Learn More
Fisherbrand™ Vorgefüllte Röhrchen für Bead Mills
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15585799 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Mischröhrchen zum Homogenisieren von hartem Gewebe
Mischröhrchen zum Homogenisieren von weichem Gewebe
Mischröhrchen zum Mahlen von hartem Gewebe
Mischröhrchen zur Lyse widerstandsfähiger Mikroorganismen
Kapazität (metrisch):
2 ml
7 mL
Partikelgröße:
0.5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Glas
Keramik
Metall
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15585799
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
50 7 ml-Röhrchen vorgefüllt mit 1.4 mm-Keramikperlen
Für den Einsatz mit den Homogenisatoren Bead Mill 4 und Bead Mill 24 geeignet. Kann auch mit den meisten anderen kommerziellen Bead Mills verwendet werden.
  • Für die Verarbeitung von Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz
  • 7 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Maximale Zentrifugengeschwindigkeit von 5,000 x g
  • Verarbeitungsbereich: 1 bis 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mischröhrchen zum Homogenisieren von weichem Gewebe
Kapazität (metrisch) 7 mL
Partikelgröße 1,4 mm
Volumenbereich (metrisch) 1 bis 5 ml
Durchmesser (metrisch) 15,3 mm
Länge (metrisch) 57 mm (ohne Kappe); 60 mm (mit Kappe)
Material Keramik
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verarbeitung von Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz
Zur Verwendung mit (Geräte) Bead Mill Homogenisator