Learn More
Fisherbrand™ Vorgefüllte Röhrchen für Bead Mills
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15535799 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Mischröhrchen zum Homogenisieren von hartem Gewebe
Mischröhrchen zum Homogenisieren von weichem Gewebe
Mischröhrchen zum Mahlen von hartem Gewebe
Mischröhrchen zur Lyse widerstandsfähiger Mikroorganismen
Kapazität (metrisch):
2 ml
7 mL
Partikelgröße:
0.5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Glas
Keramik
Metall
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15535799
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
50 verstärkte Röhrchen, vorgefüllt mit 2,38 mm Metallperlen
Für den Einsatz mit den Homogenisatoren Bead Mill 4 und Bead Mill 24 geeignet. Kann auch mit den meisten anderen kommerziellen Bead Mills verwendet werden.
  • Röhrchen aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mischröhrchen zum Mahlen von hartem Gewebe
Kapazität (metrisch) 2 ml
Partikelgröße 2,4 mm
Volumenbereich (metrisch) 300 μl bis 1,8 ml
Durchmesser (metrisch) 10,8 mm
Länge (metrisch) 46 mm (ohne Kappe); 49 mm (mit Kappe)
Material Metall
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verarbeitung von Knochen, Haaren, Nägeln, Muskeln, Samen, Mais, Nüssen
Zur Verwendung mit (Geräte) Bead Mill 4 und Bead Mil 24 Homogenisatoren
RNase-frei Ja