Learn More
Bohlender™ PPS HT Verschraubungen
Diese Schraubverbindungen eignen sich zum Verbinden von Geräten und Anschlüssen mit GL -Gewinde mit harten Schläuchen oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall. Bohlender™ BOLA™ PPS HT Verschraubungen eignen sich optimal zur Befestigung von Messfühlern, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
35.99 € - 196.10 €
Spezifikation
Produkttyp | HT-Schraubgelenk |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Farbe | Schwarz |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10649411
|
Bohlender™
D630-74 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 10mm | GL 25 |
54.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10207221
|
Bohlender™
D628-34 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 2mm | GL 14 |
43.46 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10649221
|
Bohlender™
D629-34 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 3mm | GL 18 |
37.47 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10318951
|
Bohlender™
D628-66 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 4mm | GL 14 |
38.43 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10609031
|
Bohlender™
D629-46 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 4mm | GL 18 |
39.27 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10421882
|
Bohlender™
D628-74 |
Für Schlauch mit 6 mm AD | GL 14 |
35.99 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10329141
|
Bohlender™
D630-54 |
Für Schlauch mit 6 mm AD | GL 25 |
63.81 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10145501
|
Bohlender™
D629-62 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 8mm | GL 18 |
37.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10287161
|
Bohlender™
D631-46 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 8mm | GL 32 |
156.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10787872
|
Bohlender™
D630-62 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 8mm | GL 25 |
54.64 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10339281
|
Bohlender™
D632-32 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 8mm | GL 45 |
196.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10003541
|
Bohlender™
D630-80 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 12 mm | GL 25 |
55.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10756172
|
Bohlender™
D631-60 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 12 mm | GL 32 |
180.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Schwarzer PPS-Schraubverschluss
- Innenteile: PPS-V-Ring, FKM O-Ring, konisch zulaufender Ring aus PTFE und Dichtungsring
- Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht in Kontakt mit dem Medium)
- Gute chemische Beständigkeit
- Das Medium kommt nur mit dem PTFE in Kontakt
Spezifikation
HT-Schraubgelenk | |
-50 °C | |
Schwarz | |
250 °C |
FDA-konform | |
Je 1 | |
10 bar |