Learn More
Bohlender™ BOLA™ PPS HT-Verschraubungen
Diese Schraubverbindungen eignen sich zum Verbinden von Geräten und Anschlüssen mit GL -Gewinde mit harten Schläuchen oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall. Bohlender™ BOLA™ PPS HT Verschraubungen eignen sich optimal zur Befestigung von Messfühlern, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
Marke:  Bohlender™ D629-62
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10145501
  • 37.26 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schwarze Schraubverschlüsse aus PPS
  • Innenteile: V-Ring aus PPS, O-Ring aus FKM, konischer Ring aus PTFE und Dichtungsring
  • Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht mit dem Medium in Kontakt)
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Das Medium ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform
PPS
-50 °C
GL 18
10 bar
HT-Schraubgelenk
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 8mm
Je 1 x
Schwarz
250 °C