Learn More
Bohlender™ PPS HT Verschraubungen
Diese Schraubverbindungen eignen sich zum Verbinden von Geräten und Anschlüssen mit GL -Gewinde mit harten Schläuchen oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall. Bohlender™ BOLA™ PPS HT Verschraubungen eignen sich optimal zur Befestigung von Messfühlern, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
Marke: Bohlender™ D629-34
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Schwarzer PPS-Schraubverschluss
- Innenteile: PPS-V-Ring, FKM O-Ring, konisch zulaufender Ring aus PTFE und Dichtungsring
- Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht in Kontakt mit dem Medium)
- Gute chemische Beständigkeit
- Das Medium kommt nur mit dem PTFE in Kontakt
Spezifikation
HT-Schraubgelenk | |
PPS | |
−50°C | |
GL 18 | |
10 bar |
FDA-konform | |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 3mm | |
Je 1 | |
Schwarz | |
250 °C |