Learn More
Bohlender™ BOLA™ PPS HT-Verschraubungen
Diese Schraubverbindungen eignen sich zum Verbinden von Geräten und Anschlüssen mit GL -Gewinde mit harten Schläuchen oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall. Bohlender™ BOLA™ PPS HT Verschraubungen eignen sich optimal zur Befestigung von Messfühlern, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
Marke: Bohlender™ D628-66
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schwarze Schraubverschlüsse aus PPS
- Innenteile: V-Ring aus PPS, O-Ring aus FKM, konischer Ring aus PTFE und Dichtungsring
- Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht mit dem Medium in Kontakt)
- Gute chemische Beständigkeit
- Das Medium ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
FDA-konform | |
PPS | |
-50 °C | |
GL 14 | |
10 bar |
HT-Schraubgelenk | |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 4mm | |
Je 1 x | |
Schwarz | |
250 °C |