Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, ACS-Reagenz, acidimetrischer Standard, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10712412
Kaliumhydrogenphthalat, ACS-Reagenz, acidimetrischer Standard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712412
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10712412
Marke: Thermo Scientific Acros 424061000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
MDL-Nummer MFCD00013070
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
Schmelzpunkt 295.0°C to 300.0°C
Farbe Weiß
pH 4.00 to 4.02 (0.05M soln. at 25°C ±0.2°C)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Menge 100 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C),slightly soluble in alcohol
Formelmasse 204.22
Reinheit (%) 99.95 to 100.05% (on dried substance)
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424060025,424061000,424065000
ChargennummerA0468088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424060025,424061000,424065000
ChargennummerA0457312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number424060025,424061000,424065000
ChargennummerA0359853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog Number424060025,424061000,424065000
ChargennummerA0448351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Catalog Number424060025,424061000,424065000
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kaliumhydrogenphthalat, ACS-Reagenz, acidimetrischer Standard, Thermo Scientific Chemicals >