Learn More
Kaliumacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11437797
Kaliumacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437797
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11437797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16321.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kaliumacetat wird als Enteiser zur Entfernung von Schnee und Eis von der Oberfläche verwendet und als Ersatz für Calciumchlorid oder Magnesiumchlorid angesehen. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff, als Puffer in der biologischen Forschung, als Löschmittel in Feuerlöschern der Klasse K und als Katalysator zur Herstellung von Polyurethanpolymeren eingesetzt. Es wird für die Fällung von Dodecylsulfat-gebundenen Proteinen verwendet, wodurch Proteine aus der DNA entfernt werden. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung von Gewebe, Fixierung und Mumifizierung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumacetat wird als Enteiser zur Entfernung von Schnee und Eis von der Oberfläche verwendet und als Ersatz für Calciumchlorid oder Magnesiumchlorid angesehen. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff, als Puffer in der biologischen Forschung, als Löschmittel in Feuerlöschern der Klasse K und als Katalysator zur Herstellung von Polyurethanpolymeren eingesetzt. Es wird für die Fällung von Dodecylsulfat-gebundenen Proteinen verwendet, wodurch Proteine aus der DNA entfernt werden. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung von Gewebe, Fixierung und Mumifizierung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Ammoniak. Unlöslich in Aceton und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium acetate
Schmelzpunkt 292 °C
Dichte 1.57
Menge 500 g
Beilstein 3595449
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7605
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ammonia. Insoluble in acetone and ether.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
Chargennummer10248041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
Chargennummer10241600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2022 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
Chargennummer10238095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
Chargennummer10239151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16321.0C,A16321.36,A16321.0E
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >