Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10254300
Kaliumhydrogenphthalat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254300
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10254300
Marke: Fisher Chemical P/5320/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kaliumhydrogenphthalat, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:877-24-7, weiß, Schmelzpunkt:295 °C, Molekularformel:C8H5KO4, Molekulargewicht:204,222, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:3,8 bis 4,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
MDL-Nummer 13070
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 295 °C
Farbe Weiß
pH 3,8 bis 4,0
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 204.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydrogenphthalat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >