Learn More
Kaliumchlorid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10684732
Kaliumchlorid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10684732
1 kg, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10684732
Marke: Fisher Chemical P/4280/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Siedepunkt 1420°C
Schmelzpunkt 770°C
CAS 7447-40-7
Farbe Weiß
pH 6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.54g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Name des Produkts
Kaliumchlorid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >