Learn More
Brady™ Sperrpfosten und befüllbare Füße
These Posts and Fillable Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
123.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 35.43 in. |
Höhe (metrisch) | 900 mm |
Verpackungsmenge | 4/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11701306
|
Brady™
256721 |
Rot, weiß |
123.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11711306
|
Brady™
256722 |
Schwarz, gelb |
123.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11741306
|
Brady™
256725 |
Weiß |
123.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11761306
|
Brady™
256729 |
Rot |
123.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Posts and Fillable Bases.
Spezifikation
40 mm | |
35.43 in. | |
900 mm | |
4/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sperrpfosten und befüllbare Füße