Learn More
Brady™ Sperrpfosten und befüllbare Füße
Click to view available options
Farbe:
Rot
Rot, weiß
Schwarz, gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
Beschreibung
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Posts and Fillable Bases.
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | POST & FILLABLE BASE YELL/BLK PK 4 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 35.43 in. |
| Höhe (metrisch) | 900 mm |
| Verpackungsmenge | 4/Packung |
| Farbe | Schwarz, gelb |
| Typ | Pfosten mit verfüllbarem Sockel |