Learn More
Brady™ Sperrpfosten und befüllbare Füße
Artikelnummer. 11741306
Click to view available options
Farbe:
Rot
Rot, weiß
Schwarz, gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11741306
Marke: Brady™ 256725
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These Posts and Fillable Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Posts and Fillable Bases.
Spezifikation
Alternate Part Number POST & FILLABLE BASE WHITE PK 4
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 35.43 in.
Höhe (metrisch) 900 mm
Verpackungsmenge 4/Packung
Farbe Weiß
Typ Pfosten mit verfüllbarem Sockel